Learn More
DiversifiedBiotech Étiquettes en rouleau thermiques directes
Beschreibung
- Thermique directe Cryo-Tags™ formaté pour fonctionner avec la plupart des imprimantes thermiques directes
- Étiquetez rapidement vos échantillons avec un texte net, des codes-barres clairs ou une combinaison des deux.
- Les étiquettes cryogéniques conviennent à une variété d'applications
- Diversified Biotech recommande l'application Label LIVE pour l'impression avec l'imprimante d'étiquettes mydpi
Spezifikation
Spezifikation
| Type d’adhésif | Peel and Stick, Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyoléfine |
| Print Technology | Thermique directe |
| Type de produit | Étiquette de lettre ultra réfléchissante |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 0,94 x 0,50 in |
| Longueur (impériale) | 0,94 po |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?