Learn More
Brady™ Rouleau à flèches directionnelles
Code produit 12797936 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 25 mm
33 m x 100 mm
33 m x 50 mm
Couleur:
Blanc sur Rouge
Blanc sur Vert
Blanc sur bleu
Blanc sur noir
Blanc sur violet
Noir sur blanc
Noir sur gris
Noir sur jaune
Noir sur ocre
Noir sur orange
Conditionnement:
1 rouleau
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Conditionnement
12797936 33 m x 100 mm Noir sur blanc 1 rouleau
12747926 33 m x 100 mm Noir sur gris 1 rouleau
12707936 33 m x 100 mm Noir sur orange 1 rouleau
12757916 33 m x 100 mm Blanc sur noir 1 rouleau
12787916 33 m x 100 mm Blanc sur bleu 1 rouleau
12767926 33 m x 100 mm Blanc sur Vert 1 rouleau
12737936 33 m x 100 mm Blanc sur violet 1 rouleau
12767936 33 m x 100 mm Blanc sur Rouge 1 rouleau
12797926 33 m x 25 mm Noir sur gris 1 rouleau
12707946 33 m x 25 mm Noir sur blanc -
12797916 33 m x 25 mm Blanc sur bleu 1 rouleau
12759664 33 m x 25 mm Noir sur ocre 1 rouleau
12777926 33 m x 25 mm Blanc sur Vert 1 rouleau
12717936 33 m x 25 mm Noir sur orange 1 rouleau
12777936 33 m x 25 mm Blanc sur Rouge 1 rouleau
12767916 33 m x 25 mm Blanc sur noir 1 rouleau
12747936 33 m x 25 mm Blanc sur violet 1 rouleau
12727946 33 m x 25 mm Noir sur jaune 1 rouleau
12757926 33 m x 50 mm Noir sur gris 1 rouleau
12727936 33 m x 50 mm Noir sur orange 1 rouleau
12717946 33 m x 50 mm Noir sur blanc 1 rouleau
12769664 33 m x 50 mm Noir sur ocre 1 rouleau
12777916 33 m x 50 mm Blanc sur noir 1 rouleau
12707926 33 m x 50 mm Blanc sur bleu 1 rouleau
12787926 33 m x 50 mm Blanc sur Vert 1 rouleau
12757936 33 m x 50 mm Blanc sur violet 1 rouleau
12787936 33 m x 50 mm Blanc sur Rouge 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 12797936 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 275129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    214.23€ / 1 rouleaux
    Économisez 39.77€
    15% de réduction
En stock
Le ruban à flèches directionnelles peut améliorer la sécurité, optimiser l'efficacité opérationnelle et offrir une visibilité à 360 degrés.
  • Le ruban à flèches directionnelles peut améliorer la sécurité, optimiser l'efficacité opérationnelle et offrir une visibilité à 360 degrés.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379
Description Rouleau à flèches directionnelles
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent, Sensible à la pression
Couleur Noir sur blanc
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Nb par paquet 1300 marqueurs/rouleau
Quantité 1300/Bte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0,099 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE : WH/BLACKARROW - 100 mm x 33 m