Learn More
Dirhénium decacarbonyl, sublimé, Thermo Scientific Chemicals ™
Code produit 10701121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10701121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10701121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223990050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14285-68-8 | C10O10Re2 | 652.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dirhenium decacarbonyl
CAS 14285-68-8
Point de fusion 170.0°C
Couleur Vert-jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10O10Re2
Formule linéaire Re2(CO)10
Numéro MDL MFCD00011198
Quantité 5 g
Synonyme carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; rhénium
Poids moléculaire (g/mol) 652.51
CID PubChem 498777
Poids de la formule 652.51
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.