Learn More
Dirithromycin, MedChemExpress
Code produit 16402259
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402259 1 g
16401038 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16402259 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0643
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Dirithromycin (LY237216), a derivative of Erythromycin, is a potent and orally active semi-synthetic macrolide antibiotic. Dirithromycin is active against gram-positive bacteria, Legionella spp., Helicobacter pylori, and Chlamydia trachomatis.
Dirithromycin (LY237216), a derivative of Erythromycin, is a potent and orally active semi-synthetic macrolide antibiotic. Dirithromycin is active against gram-positive bacteria, Legionella spp., Helicobacter pylori, and Chlamydia trachomatis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dirithromycin
Forme physique Solid
CAS 62013-04-1
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H78N2O14
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme LY237216
Informations sur la solubilité Ethanol : ≥ 50 mg/mL (59.88 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (39.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1[C@@]([C@](O)([C@H](OC([C@@H]2C)=O)CC)C)([H])O[C@H](COCCOC)N[C@@]1([H])[C@](C[C@@](O)([C@@H]([C@@H](C)[C@]2([H])O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O)C)([H])C
Poids moléculaire (g/mol) 835.07
Poids de la formule 835.07
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research