Learn More
Dirithromycine, TRC
Code produit 30136923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136923 10 g 10g
30136809 100 mg 100mg
17930775 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49300010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62013-04-1
Formule moléculaire C42 H78 N2 O14
Poids moléculaire (g/mol) 835.07
Synonyme Dirithromycin, 1R,2S,3R,6R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,15R,17S)-9-[[3-(Dimethylamino)-3,4,6-trideoxy-β-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]-3-ethyl-2,10-dihydroxy-15-[(2-methoxyethoxy)methyl]-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-7-[(3-C-methyl-3-O-methyl-2,6dideoxy-α-l-ribo-hexopyranosyl)oxy]-4,16-dioxa-14azabicyclo[11.3.1]heptadecan-5-one, (9S)-9,11-[imino[(1R)-2-(2-methoxyethoxy)ethylidene]oxy]-9-deoxo-11-deoxyerythromycin
Nom IUPAC (1S,2R,4R,5R,6S,7S,8R,11R,12R,13R,15R)-5-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-11-éthyle-4,12-dihydroxy-7-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthéthyloxan-2-yl]oxy-15-(2-méthoxyétoxyoxyméthylle)-2,4,6,8,12,17-hexaméthyl-10,14-dioxa-16-azabicyclo[11.3.1]heptadecan-9-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)[C@@H]4N[C@@H](COCCOC)O[C@H](C4C)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dirithromycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C42H78N2O14/c1-15-29-42(10,49)37-24(4)32(43-30(56-37)21-52-17-16-50-13)22(2)19-40(8,48)36(58-39-33(45)28(44(11)12)18-23(3)53-39)25(5)34(26(6)38(47)55-29)57-31-20-41(9,51-14)35(46)27(7)54-31/h22-37,39,43,45-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24?,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,35+,36-,37-,39+,40-,41-,42-/m1/s1
Poids de la formule 834.5453
Pourcentage de pureté >95%