Learn More
Dirlotapide, MedChemExpress
Code produit 16423129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16423129 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16423129 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00070
MedChemExpress Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Dirlotapide (CP742033) is a gut-selective inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP) that reliably produces weight loss in obese dogs.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dirlotapide
CAS 481658-94-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H33F3N4O3
Quantité 1 mg
Synonyme CP742033 Slentrol
SMILES O=C(C(N1C)=CC2=C1C=CC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)=C2)N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(N(C)CC6=CC=CC=C6)=O
Poids moléculaire (g/mol) 674.71
Poids de la formule 674.71
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism