Learn More
VELP Scientifica Disque 2 pour capsules pour échantillonneur automatique
Code produit 30003201 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Arrêt de l’auto-échantillon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
30003201 Arrêt de l’auto-échantillon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003201 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur A00000390
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Disque à 30 positions pour capsules pour échantillons liquides ou semi-solides (à utiliser en combinaison avec le disque A00000390).
  • Disque supplémentaire de 30 positions pour les capsules, pour les liquides ou les échantillons semi-solides
  • Adapté à l’analyseur carbone/azote CN 802
  • Le C/N du VELP offre une efficacité exceptionnelle, permettant le débit d’échantillonnage le plus élevé. Cela est rendu possible par l’autoéchantillonneur électronique, capable de traiter jusqu’à 117 échantillons à la fois.
Spécification
Type Arrêt de l’auto-échantillon