Learn More
Lovibond™ Disque de comparaison
Description
Le disque de comparaison Lovibond™ utilise une gamme de normes de correspondance des couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison chimique des couleurs de test.
- Évaluation visuelle de l’échantillon, facile à utiliserFaire simplement tourner le disque pour faire correspondre les couleurs
- Normes sans décoloration en verre pour la longévité de l’utilisation
- Résistant aux chocs, résistant aux rayures
- Unités d’éclairage en option pour des conditions d’éclairage garanties 24 heures/jour
- Systèmes Nessleriser en option pour des longueurs de trajet optiques plus longues
- Plus de 400 disques de couleur sont disponibles pour le Comparator 2000+
- Les normes de couleur Lovibond™ s’appliquent exclusivement aux verres de couleur et de fond plat traversants
Spécification
Spécification
| Analytes | Valeur de pH |
| Description | Disque 2/1J |
| À utiliser avec (équipement) | Comparator 2000+ |
| Plage | 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8, 8,2, 8,4 |
| Type | Disque comparateur de couleurs |