Learn More
SCAT™ Ensemble de capteurs de disque
Code produit 18606468 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Jeu de capteurs à disque, lampe de signalisation, état complet
Jeu de capteurs à disque, lampe témoin, état vide
Lampe de signalisation UE/Royaume-Uni/États-Unis, support magnétique, câble (3 m), fermeture auto-agrippante (2 m), état vide
Lampe de signalisation UE/Royaume-Uni/États-Unis, support magnétique, câble (3 m), fixation auto-agrippante (2 m), état complet
Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m)
Conditionnement:
1 feuille
1 kit
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
18606468 Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m) 1 feuille
17947450 Jeu de capteurs à disque, lampe témoin, état vide 1 kit
17927450 Jeu de capteurs à disque, lampe de signalisation, état complet 1 kit
18616468 Lampe de signalisation UE/Royaume-Uni/États-Unis, support magnétique, câble (3 m), fixation auto-agrippante (2 m), état complet 1 kit
18646498 Lampe de signalisation UE/Royaume-Uni/États-Unis, support magnétique, câble (3 m), fermeture auto-agrippante (2 m), état vide 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18606468 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108334T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    218.22€ / 1 feuilles
    Économisez 19.78€
    8% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Le kit de capteurs à disque est une solution idéale contre le débordement des conteneurs. Le capteur détecte les liquides à travers le verre ou le plastique, sans contact avec le contenu du récipient. Il suffit de le fixer à la hauteur souhaitée – vous recevrez un avertissement optique/visuel lorsque le niveau critique sera atteint.
  • Voyant de signalisation - UE / Royaume-Uni / États-Unis, pour le contrôle de niveau, signal visuel (clignotant) lorsque le niveau est atteint.
  • Support magnétique pour fixation individuelle
  • Capteur de disque, alarme visuelle en état plein
  • câble de signal de 3 m
  • Attache auto-agrippante de 2 m pour capteur de disque
  • Alimentation incluse : prise 24 V CC (UE/Royaume-Uni/États-Unis).
Spécification
Certifications/Conformité CE
Comprend Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m)
À utiliser avec (équipement) Conteneur pour mise au rebut
Type de produit Lámpara de señal