Description
- Voyant de signalisation - UE / Royaume-Uni / États-Unis, pour le contrôle de niveau, signal visuel (clignotant) lorsque le niveau est atteint.
- Support magnétique pour fixation individuelle
- Capteur de disque, alarme visuelle en état plein
- câble de signal de 3 m
- Attache auto-agrippante de 2 m pour capteur de disque
- Alimentation incluse : prise 24 V CC (UE/Royaume-Uni/États-Unis).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Comprend | Lampe de signalisation UE/Royaume-Uni/États-Unis, support magnétique, câble (3 m), fermeture auto-agrippante (2 m), état vide |
| À utiliser avec (équipement) | Conteneur pour mise au rebut |
| Type de produit | Lámpara de señal |