Learn More
BD Seringue en deux parties à embout Luer-Slip excentrique Discardit™
Code produit 10345844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Comprend:
Sans aiguille
Conditionnement:
100 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Conditionnement
10345844 5 ml Sans aiguille 100 pièces
10152534 10 ml Sans aiguille 100 pièces
10743785 20 ml Sans aiguille 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10345844 Fournisseur BD Code fournisseur 309050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications stériles. La seringue deux pièces avec embout Luer-Slip excentrique BD Biosciences™ Discardit™ est un dispositif à usage unique.
  • Stérile
  • À usage unique
  • Seringue en deux parties
  • Luer-Slip
  • Jetable
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Comprend Sans aiguille
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 2 parties à embout Luer-Slip excentrique
Jetable Usage unique
Graduations 0,2 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 5 ml
Type de connexion Luer-Slip excentrique
Graduated Oui