Learn More
Buerkle™ Tuyau de décharge pour pompe de transvasement Buerkle™ AccuOne / EnergyOne
Code produit 11332880 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur totale (métrique):
1,2 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur totale (métrique) Conditionnement
11332880 1,2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11332880 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 59003045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    103.60€ / 1 pièces
    Économisez 1.40€
    1% de réduction
En stock
Tuyau de décharge de 1,2 m avec buse pour pompes vide-fût AccuOne / EnergyOne. Pièces de contact avec les liquides fabriquées en PVC, PP, V2A, FKM
Tuyau de décharge de 1,2 m avec buse pour pompes vide-fût AccuOne / EnergyOne. Pièces de contact avec les liquides fabriquées en PVC, PP, V2A, FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Buse
Hauteur totale (métrique) 1,2 m
Type Tuyau de décharge