Learn More
Kartell™ Tube de décharge pour dosipet
Code produit 13111104
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dosipet 2,5 à 10 ml
Dosipet 25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
13111104 Dosipet 2,5 à 10 ml -
13121104 Dosipet 25 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13111104 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8301700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de décharge Kartell™ pour Dosipet est un accessoire pour les produits de dosimétrie, que l’on utilise pour mesurer une variété de solutions et de solvants.
2,5-10 ml pour distributeur Dosipet
Spécification
Description Tube de décharge
Matériau FEP
À utiliser avec (équipement) Dosipet 2,5 à 10 ml