Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour Dispensette™ Distributeurs S Bottletop avec valves standard
Code produit 15458023 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette Analyse de traces S, platine-iridium
Dispensette Analyse de traces de tantale
Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 10 mL
Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL
Dispensette S Organic, volumes nominaux de 5 et 10 mL
Dispensette S, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL
Dispensette S, volumes nominaux de 5 et 10 mL
Dispensette Volumes nominaux de 5, 25, 50 et 100 mL
Dispensette volumes nominaux de 5, 1, 2, 5 et 10 mL
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15458023 Dispensette volumes nominaux de 5, 1, 2, 5 et 10 mL 1 pièce
15468023 Dispensette S, volumes nominaux de 5 et 10 mL 1 pièce
15478023 Dispensette Volumes nominaux de 5, 25, 50 et 100 mL 1 pièce
15488023 Dispensette S, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL 1 pièce
15498023 Dispensette S Organic, volumes nominaux de 5 et 10 mL 1 pièce
15408033 Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL 1 pièce
15428033 Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 10 mL 1 pièce
15438033 Dispensette Analyse de traces S, platine-iridium 1 pièce
15448033 Dispensette Analyse de traces de tantale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15458023 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 708002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.80€
    14.68€ / 1 pièces
    Économisez 1.12€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes de décharge adaptés Dispensette™ fabriqué en 2016 et après
  • Les tubes de décharge sont disponibles en deux tailles : pour les instruments d’une capacité nominale de 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml et pour les instruments d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml et 100 ml
  • Choisissez parmi les modèles à pointes standard et fines
  • Dispensette™ Les distributeurs S ont une bordure rouge
  • Dispensette™ Les distributeurs S Organic ont des bordures jaunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge / blanc
Matériau ETFE, PTFE, Polypropylène
À utiliser avec (application) Distribution de liquide
À utiliser avec (équipement) Dispensette volumes nominaux de 5, 1, 2, 5 et 10 mL
Comprend Tube de décharge, bouchon de sécurité