Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Product Code. 15603997 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Comprend:
Sans vanne de recirculation
Vanne de recirculation
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
15603997 Sans vanne de recirculation 1 pièce
15549724 Vanne de recirculation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15603997 Supplier BRAND™ Supplier No. 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25€
    14.68€ / 1 pièces
    Économisez 1.57€
    9% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S
  • Cône fin
  • Volume : 5 et 10 mL
  • Disponible avec ou sans vanne de recirculation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Tube de décharge
Volume (métrique) 5 et 10 ml
À utiliser avec (équipement) Distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S
Comprend Sans vanne de recirculation
Types de pointes Cône fin