Learn More
BRAND™ Vannes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Tous les produits Brand ProduitsBeschreibung
- Les vannes de décharge sont fabriquées à partir de composants en PFA / Boro 3.3 / céramique. Le Dispensette™ La soupape de décharge S est dotée d'un ressort de soupape en platine-iridium ; Dispensette™ La soupape de décharge organique S possède un ressort de soupape en tantale.
- Soupapes de décharge pour le Dispensette™ Les systèmes d'analyse de traces S sont disponibles avec un ressort de soupape en platine-iridium ou en tantale pour des applications spécifiques (par exemple, une soupape Pt-Ir pour la distribution de HF). Disponible en deux ou trois tailles : Une pour les modèles de 1 mL et 2 mL ; une pour les modèles de 5 mL et 10 mL ; une pour les modèles de 25 mL, 50 mL et 100 mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Vanne de décharge |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | ETFE, Verre borosilicaté, Céramique |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette S ≥ 25 mL |
| Comprend | Valve de décharge uniquement |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?