Learn More
BRAND™ Vannes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Code produit 15663977 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette C ≥ 25 ml
Dispensette C ≤ 10 ml
Dispensette S, 1 et 2 ml
Dispensette S Organique, 25, 50, 100 ml
Dispensette S  Analyse de trace Pt-Ir
Dispensette S  Analyse de trace Ta
Dispensette S  organiques, 5 et 10 ml.
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Autoclavable unitSize
15663977 Dispensette S Organique, 25, 50, 100 ml Autoclavable 1 pièce
15643977 Dispensette C ≤ 10 ml Autoclavable 1 pièce
15523583 Dispensette C ≥ 25 ml Autoclavable 1 pièce
15653977 Dispensette S  organiques, 5 et 10 ml. Autoclavable 1 pièce
15673977 Dispensette S  Analyse de trace Pt-Ir Non autoclavable 1 pièce
15683977 Dispensette S  Analyse de trace Ta Non autoclavable 1 pièce
15603987 Dispensette S, 1 et 2 ml Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15663977 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 6730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vannes pour Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
  • Les vannes de décharge sont fabriquées à partir de composants en PFA / Boro 3.3 / céramique. La vanne de décharge Dispensette™ S est dotée d’un ressort de vanne en platine-iridium. La vanne de décharge Dispensette™ S Organic est dotée d’un ressort de vanne en tantale.
  • Les vannes de décharge pour le distributeur Dispensette™ S Trace Analysis sont disponibles avec un ressort de vanne en platine-iridium ou en tantale pour des applications spécifiques (p. ex., vanne en Pt/Ir pour la distribution de HF). Disponibles en deux ou trois tailles : une pour les modèles de 1 ml et 2 ml ; une pour les modèles de 5 ml et 10 ml ; une pour les modèles de 25 ml, 50 ml et 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vanne de décharge
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucide
Matériau ETFE, Verre borosilicaté, Céramique
À utiliser avec (application) Distribution de liquide
À utiliser avec (équipement) Dispensette S Organique, 25, 50, 100 ml
Comprend Valve de décharge uniquement