Learn More
BRAND™ Vannes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Code produit 15683977 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette Analyse de traces S Pt-Ir
Dispensette Analyse de traces S Ta
Dispensette S ≥ 25 mL
Dispensette S ≤ 10 mL
Dispensette S Organic, 25, 50, 100 mL
Dispensette S Organic, 5 et 10 mL
Dispensette S, 1 et 2 mL
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Autoclavable unitSize
15683977 Dispensette Analyse de traces S Ta Non autoclavable 1 pièce
15643977 Dispensette S ≤ 10 mL Autoclavable 1 pièce
15663977 Dispensette S Organic, 25, 50, 100 mL Autoclavable 1 pièce
15523583 Dispensette S ≥ 25 mL Autoclavable 1 pièce
15653977 Dispensette S Organic, 5 et 10 mL Autoclavable 1 pièce
15673977 Dispensette Analyse de traces S Pt-Ir Non autoclavable 1 pièce
15603987 Dispensette S, 1 et 2 mL Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15683977 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 6733
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vannes pour Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
  • Les vannes de décharge sont fabriquées à partir de composants en PFA / Boro 3.3 / céramique. Le Dispensette™ La soupape de décharge S est dotée d'un ressort de soupape en platine-iridium ; Dispensette™ La soupape de décharge organique S possède un ressort de soupape en tantale.
  • Soupapes de décharge pour le Dispensette™ Les systèmes d'analyse de traces S sont disponibles avec un ressort de soupape en platine-iridium ou en tantale pour des applications spécifiques (par exemple, une soupape Pt-Ir pour la distribution de HF). Disponible en deux ou trois tailles : Une pour les modèles de 1 mL et 2 mL ; une pour les modèles de 5 mL et 10 mL ; une pour les modèles de 25 mL, 50 mL et 100 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vanne de décharge
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Translucide
Matériau ETFE, Verre borosilicaté, Céramique
À utiliser avec (application) Distribution de liquide
À utiliser avec (équipement) Dispensette Analyse de traces S Ta
Comprend Valve de décharge uniquement