Learn More
B Braun™ Robinet d’arrêt à deux voies Discofixtrade;-2
Code produit 11681379
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes de perfusion sous pression
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
11681379 Systèmes de perfusion sous pression
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11681379 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 4099010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un système de robinet d’arrêt pour les traitements par perfusions et la surveillance de celles-ci.
ulli Convient à tous les systèmes de perfusion sous pression de moins de 4 bars utilisés dans les techniques de perfusion /lili Orifices de circulation pour ne pas déformer les vannes de pression /lili Écrou de serrage à déplacement axial et radial pour une connexion sûre et rapide /li/ul
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Traitements par perfusions et surveillance de celles-ci
Type de produit Robinet d’arrêt
Pression max. 4 bar
Quantité 50/boîte
À utiliser avec (équipement) Systèmes de perfusion sous pression