Learn More
B Braun™ Robinets d’arrêt à 3 voies Discofix™ C.
Description
- Résistant aux effets des produits pharmaceutiques avec un degré de transparence non atteint auparavant
- Résistant à la pression jusqu’à 2 bar
- Sans latex, PVC et DEHP
- Résistance aux fissures liées aux contraintes résultant de l’exposition aux solutions pour perfusion, aux médicaments et aux désinfectants à base d’alcool
- Protection contre les risques de fissures inaperçues, d’injection d’air et de fuite
- Connexion rapide avec adaptateur rotatif
- Connexion fiable et sécurisée du système avec rotation de l’unité de robinet d’arrêt connectée sur son propre axe
- Léger clip à chaque tour de 45° de la valve
- Permet un accès pratique pour les injections et les aspirations en faisant tourner l’adaptateur
- Vous permet de sentir le réglage approprié par réponse tactile
- Les applications incluent la thérapie de nutrition parentérale, l’anesthésie avec IV, la chimiothérapie avec des agents cytostatiques, l’immunothérapie et la neurologie
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Traitements par perfusions et surveillance de celles-ci |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Robinet d’arrêt |
| Pression max. | 2 bars |
| Quantité | 100 / boîte |