Learn More
B Braun™ Robinet d’arrêt à 3 voies Discofix™
Code produit 17534546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17534546 Bleu 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17534546 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 4095111
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le verrou pivote axialement et radialement pour une connexion sécurisée et rapide. Le robinet d’arrêt à 3 voies B Braun™ Discofix™ convient à tous les systèmes de perfusion à pression actuels.
Système de robinet d’arrêt pour les traitements par perfusions et la surveillance de celles-ci
  • Convient à tous les systèmes de perfusion à pression actuels
  • Canaux à flux droit continu pour une surveillance précise de la pression
  • Le verrou pivotant se déplace axialement et radialement pour une connexion sécurisée et rapide
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Traitements par perfusions et surveillance de celles-ci
Type de produit Vanne