Description
Caractéristiques principales :
- Fabriqués en acier inoxydable 316L
- La conception BPF permet un nettoyage facile
- La poignée à baïonnette permet un fonctionnement simple et peut être rapidement déconnectée afin que l’échantillonneur soit démonté en quelques secondes
- Les manchons d’étanchéité permettent de vider une poche à la fois. Clipser simplement pour couvrir les poches que vous ne voulez pas vider
- Les échantillonneurs sont fournis avec des embouts pointus par défaut pour permettre à ces derniers de pénétrer le produit. Des embouts arrondis sont également proposés.
Fonctionnement :
- Insérez l’échantillonneur dans le produit en vous assurant que les poches sont fermées.
- À la profondeur requise, faites pivoter la poignée pour exposer les poches de collecte, le produit s’écoule dans les poches de collecte.
- Faites pivoter la poignée pour fermer les poches et retirer l’échantillonneur.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur multi-niveaux discret |
| Matériau | Acier inoxydable (316) (extérieur), PTFE (cœur) |
| Capacité (métrique) | 20 mL |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement d’échantillons discrets à partir de poudres et de granulés à écoulement libre |
| Longueur (métrique) | 900 mm |