Learn More
Agencinox™ Boîte, fond plat, avec bec verseur et poignée
Code produit 15822557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15822557 4500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15822557 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 325A
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte ronde, polyvalente, en acier inoxydable pour une large gamme d’utilisations.
  • Avec bec verseur et poignée
  • Bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 4500 ml
Matériau Acier inoxydable
Type Boîte
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 250 mm