Learn More
Virkon™ Comprimés virucides désinfectants
Code produit 12328667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 comprimés/cuve, 20 cuves/boîte
50 comprimés/cuve, 12 cuves/boîte
Conditionnement:
200 tablettes
600 tablettes
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12328667 10 comprimés/cuve, 20 cuves/boîte 200 tablettes
12318667 50 comprimés/cuve, 12 cuves/boîte 600 tablettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12328667 Fournisseur Virkon™ Code fournisseur 330012
 Article restreint
En stock
Nettoyez et désinfectez les équipements et les surfaces de travail en une seule étape. Virkon™ Les comprimés virucides désinfectants offrent la gamme la plus large et prouvée de tous les désinfectants.
Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation.
  • Très large spectre démontré par rapport à d’autres désinfectants - tests indépendants prouvant son efficacité contre les 18 familles de virus qui affectent l’homme et les animaux, y compris le SIDA (VIH) et l’hépatite B
  • Excellent bactéricide et fongicide - nettoie et désinfecte les surfaces de travail et les équipements en une seule étape
  • Peut être appliqué sous forme de poudre directement sur les déversements de sang et autres fluides corporels
  • Se dissout facilement pour obtenir un désinfectant liquide
  • Inodore, non irritant pour la peau et les yeux, phase vapeur non toxique, très faible toxicité orale
  • Conforme aux exigences du COSHH, aucune limite d’exposition maximale requise
  • Non corrosif, non blanchissant et biodégradable
  • Toute maladie virale transmise par des surfaces ou des instruments contaminés par du sang infecté, des fluides corporels, des matières fécales ou de la salive peut être contrôlée par une application correcte. Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et des équipements.
Spécification
Type de produit Désinfectant virucide
Forme Comprimé
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement
Comprend 5 g/comprimé
Quantité 10 comprimés/cuve, 20 cuves/boîte
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rely+On Virkon Tablets
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.