Learn More
MedChemExpress Disitertide
Spécification
Spécification
| CAS | 272105-42-7 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Poids moléculaire | 1580.82 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | P144 |