Learn More
Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate) |
| CAS | 17372-87-1 |
| Formule moléculaire | C20H6Br4Na2O5 |
| Numéro MDL | MFCD00005040 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(Br)C([O-])=C4Br)C(Br)=C([O-])C(Br)=C3)C5=C1C=CC=C5.[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 691.85 |