Learn More
Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate, 98.5%, BLD Pharm™
Code produit 31103984
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31103984 500 g
31095868 25 g
31098094 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31103984 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD121199500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Numéro MDL MFCD00150612
Quantité 500 g
SMILES O=S(C1=CC(O)=C2C(O)=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=C1)([O-])=O.[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 400.29
Pourcentage de pureté 98.5%