Learn More
Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, TRC
Code produit 30369468
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30369468 2.5 g 2.50g
30385109 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30369468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4936482.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 853-68-9
Formule moléculaire C14H6Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 412.29
Synonyme AQS, Anthraquinone-2,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonate, Disodium 9,10-Dioxoanthracene-2,6-disulfonate, Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate, Sodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 411.9299