Learn More
Anthraquinone-2,6-disulfonate disodique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| Poids de la formule | 411.9299 |