Learn More
Disulfonate de bathocuproïne disodique (mélange de régioisomères), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bathocuproine Disulfonic Acid Disodium Salt (Mixture of regioisomers) |
| CAS | 52698-84-7 |
| Formule moléculaire | C26 H18 N2 O6 S2 . 2Na |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | BCS, Bathocupproine Disulfonate Disodium, Bathocuproinesulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, (2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline-4,7-diyl)bis-benzenesulfonic Acid Disodium |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Cc1nc2c(ccc3c(c4ccccc4)c(c(C)nc23)S(=O)(=O)[O-])c(c5ccccc5)c1S(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disodique ;2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline-3,8-disulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 564.54 |
| Poids de la formule | 564.0402 |