Learn More
Chromotropate disodique dihydraté (qualité technique), TRC
Code produit 30373833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373833 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494918250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMILES O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC disodio;4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato;dihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 400.3
Poids de la formule 399.9511