Learn More
Citrate d’hydrogène disodique sesquihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447856 250 g 250g
11437856 1000 g 1000g
11457856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14001.30
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6132-05-4 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate is a reagent employed in the investigation of mediatorless laccase cathodes as half-cell electrode under galvanostatic load by using a two-compartment set up. It is used in the extraction of organ/tissue sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate d’hydrogène disodique sesquihydraté est un réactif utilisé dans l’étude des cathodes de laccase sans intermédiaire comme électrode à demi-cellule sous charge galvanostatique à l’aide d’un ensemble à deux compartiments. Il est utilisé dans l’extraction d’échantillons d’organes et de tissus.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-4-6132
Formule moléculaire C12H18Na4O17
Poids moléculaire (g/mol) 526.22
Numéro MDL MFCD00150445
Clé InChI HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonyme unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
CID PubChem 117063816
Nom IUPAC Tétrasodium ; 2-(carboxyméthyl)-2-hydroxybutanedioate ; trihydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Point de fusion 149°C (decomposition)
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 263.11 (236.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%