Learn More
Disopyramide Phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Disopyramide phosphate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4) |
| Poids de la formule | 437.208 |