Learn More
BRAND™ Boîte de distribution pour lingettes Schulke
Code produit 15431945 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
230 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15431945 230 x 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431945 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 44875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.26€
    22.28€ / 1 pièces
    Économisez 0.98€
    4% de réduction
En stock
Boîte de distributeur pour maintenir les lingettes désinfectantes.
  • Pour une utilisation en volume élevé, les lingettes peuvent être imbibées de désinfectant liquide directement dans la boîte distributrice pratique
  • Dure jusqu’à 28 jours
  • L’utilisation du détergent désinfectant de surface Pursept™ A Xpress est recommandée
  • Peut contenir jusqu’à 70 lingettes
  • Rechargeable et bien refermable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Boîte distributrice
Dimensions (L x l) 230 x 280 mm
À utiliser avec (équipement) Contient 70 lingettes en tissu
Comprend Vide