Learn More
Kartell™ Dosipet de distribution HF
Code produit 10151813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10151813 2,5 à 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10151813 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 8308100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1412.08€ / 1 pièces
    Économisez 77.92€
    5% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Les dispositifs de dosage sont conçus pour une utilisation spécifique avec des solutions d’acide fluorhydrique
  • Les composants internes qui entrent en contact avec ces solutions sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et de haute résistance (PTFE et platine-iridium), complètement inertes avec de l’acide fluorhydrique
  • Complet avec piston en PTFE
  • Marquage CE
  • IVD
  • Spécification
    Volume (métrique) 2,5 à 25 ml
    Incréments 0,5 mL
    Modèle Dosipet HF-25
    Précision ± 0,15
    Diamètre du filetage 45 GL