Description
- En acier inox, PTFE, ETFE ou PP.
- À utiliser avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ ou QuikSip™.
- Disponibles avec différents filetages.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur fileté pour distributeur |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette, seripettor , Titrette , QuikSip |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre du filetage | GL 45/35 |