Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables Dispensette™ S adaptables sur flacons
Tous les produits Brand Produits
Description
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à calibrer et à ajuster pour se conformer à GLP lignes directrices
- Démontage facile pour le nettoyage
- Valve de remplissage et de vidange remplaçable avec poire de sécurité (se verrouille lorsque le tube de vidange n'est pas assemblé)
- 360° Le bloc de vanne rotatif permet à l'étiquette de la bouteille d'être face à l'utilisateur.
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Marquage DE-M
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Précision | 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100)μL) |
| Angle | 90° |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | Gris/rouge |
| Densité | Jusqu’à 2,2 g/cm3 |
| Description | Avec vanne de recirculation |
| Canaux | 1 |
| Matériau | Verre borosilicaté, Céramique, ETFE, PFA, PTFE |
| Afficher plus |