Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic
Code produit 15498083 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5-5 ml
1-10 ml
10-100 ml
2.5-25 ml
5-50 ml
Incréments:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Précision:
0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL)
0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL)
0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL)
0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL)
0.5 % (500 μl), 0,1 % (100 μL)
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Comprend Conditionnement
15498083 10-100 ml 1.0 ml 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15428083 0.5-5 ml 0.1 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15448083 1-10 ml 0.2 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15468083 2.5-25 ml 0.5 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 1 pièce
15488083 5-50 ml 1.0 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 1 pièce
15477361 10-100 ml 1.0 ml 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 1 pièce
15418083 0.5-5 ml 0.1 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15438083 1-10 ml 0.2 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15458083 2.5-25 ml 0.5 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
15478083 5-50 ml 1.0 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15498083 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4630170
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Le Dispensette™ Les distributeurs de bouteilles analogiques biologiques S sont dotés d'une conception à « piston flottant » pour un fonctionnement à faible effort et sans pièces d'usure. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume.
  • Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
  • Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
  • Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
  • Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
  • Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
  • Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
  • Facile à calibrer et à ajuster pour se conformer à GLP lignes directrices
  • Démontage facile pour le nettoyage
  • Valve de remplissage et de vidange remplaçable avec poire de sécurité (se verrouille lorsque le tube de vidange n'est pas assemblé)
  • 360° Le bloc de vanne rotatif permet à l'étiquette de la bouteille d'être face à l'utilisateur.
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
  • Marquage DE-M
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100 μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gris/jaune
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Description Sans vanne de recirculation
Canaux 1
Matériau Verre borosilicaté, Céramique, ETFE, PFA, PTFE
Volume (métrique) 10-100 ml
Affichage Analogique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution de solvants organiques, notamment les hydrocarbures chlorés et fluorés (par ex. le trichlorofluoroéthane et le dichlorométhane), les acides comme le HNO3 et le HCl concentrés (à l’exception du HF), l’acide trifluoroacétique (TF
Comprend Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Incréments 1.0 ml
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu'à 600 mbar
Indice de viscosité Jusqu'à 500 mm² /s
Garantie 2 an