Learn More
BRAND™ Distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S
Code produit 15408083 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Volume (métrique):
0.1 à 1 ml
0.2-2 ml
0.5-5 ml
1-10 ml
2.5-25 ml
5-50 ml
Incréments:
0.005 ml
0.01 ml
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
Précision:
0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL)
0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL)
0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL)
0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL)
0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL)
0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL)
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Volume (métrique) Incréments Précision Conditionnement
15408083 Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 5-50 ml 0.2 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) 1 pièce
15408073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.1 à 1 ml 0.005 ml 0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL) 1 pièce
15428073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.2-2 ml 0.01 ml 0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL) 1 pièce
15448073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.5-5 ml 0.02 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) 1 pièce
15468073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1-10 ml 0.05 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) 1 pièce
15488073 Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 2.5-25 ml 0.1 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) 1 pièce
15478063 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.1 à 1 ml 0.005 ml 0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL) 1 pièce
15418073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.2-2 ml 0.01 ml 0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL) 1 pièce
15438073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.5-5 ml 0.02 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) 1 pièce
15458073 Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 1-10 ml 0.05 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) 1 pièce
15478073 Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 2.5-25 ml 0.1 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) 1 pièce
15498073 Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 5-50 ml 0.2 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15408083 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4600361
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Le Dispensette™ Les distributeurs numériques S pour bouteilles sont dotés d'un système à piston flottant pour un fonctionnement sans effort et sans pièces d'usure. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume.
L'/Le/La Dispensette™ Les distributeur S numériques pour flacons comportent un Piston flottant pour une utilisation à faible force et sans pièces d’ discuter. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçu pour
  • Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
  • Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
  • Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
  • Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
  • Easy Calibration Technique de réglage d'étalonnage en quelques secondes sans outils
  • Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
  • Facile à calibrer et à ajuster pour se conformer à GLP lignes directrices
  • Démontage facile pour le nettoyage
  • Valve de remplissage et de vidange remplaçable avec poire de sécurité (se verrouille lorsque le tube de vidange n'est pas assemblé)
  • 360° Le bloc de vanne rotatif permet à l'étiquette de la bouteille d'être face à l'utilisateur.
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
  • Marquage DE-M
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certifications : ISO 9001
Couleur Gris/rouge
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Description Avec vanne de recirculation
Volume (métrique) 5-50 ml
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques
Comprend Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly
Incréments 0.2 ml
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Indice de viscosité Jusqu'à 500 mm² /s