Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Trace Analysis
Tous les produits Brand ProduitsDescription
Includes
Tube de décharge, outil de montage / d’étalonnage de la vanne, adaptateurs en ETFE et PTFE (GL28, GL32, S40), tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
- Les composants du circuit de fluide contiennent uniquement des matériaux de la plus haute pureté, tels que les fluoroplastiques et le saphir.
- Tube de décharge facile à monter disponible avec ou sans vanne de recirculation intégrée
- Conçus sans bagues d’étanchéité supplémentaires pour faciliter le nettoyage et l’entretien
- Vanne de décharge remplaçable avec vanne de sécurité
- Vanne de remplissage en forme d’olive pour une meilleure fixation des tubes de remplissage
- Technologie d’écoulement améliorée pour un amorçage plus rapide
- Suivi encadré pour un réglage sécurisé du volume sur les distributeurs analogiques
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Précision | 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) |
| Angle | 90° |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | Gris |
| Densité | Jusqu'à 3,8 g/ cm³ |
| Description | Sans vanne de recirculation |
| Canaux | 1 |
| Matériau | Ressort de vanne : tantale |
| Afficher plus |