Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S Trace Analysis
Code produit 15438103 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE)
Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETF
Matériau:
Ressort de vanne : platine-iridium
Ressort de vanne : tantale
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Matériau unitSize
15438103 Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETF Ressort de vanne : tantale 1 pièce
15408103 Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE) Ressort de vanne : platine-iridium 1 pièce
15428103 Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) et S40 (PTFE) Ressort de vanne : tantale 1 pièce
15418103 Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETF Ressort de vanne : platine-iridium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15438103 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4640241
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Tube de décharge, outil de montage / d’étalonnage de la vanne, adaptateurs en ETFE et PTFE (GL28, GL32, S40), tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Le Dispensette Le distributeur de flacons S Trace Analysis est conçu pour le dosage précis de milieux de haute pureté destinés à l'analyse de traces.
  • Les composants du circuit de fluide contiennent uniquement des matériaux de la plus haute pureté, tels que les fluoroplastiques et le saphir.
  • Tube de décharge facile à monter disponible avec ou sans vanne de recirculation intégrée
  • Conçus sans bagues d’étanchéité supplémentaires pour faciliter le nettoyage et l’entretien
  • Vanne de décharge remplaçable avec vanne de sécurité
  • Vanne de remplissage en forme d’olive pour une meilleure fixation des tubes de remplissage
  • Technologie d’écoulement améliorée pour un amorçage plus rapide
  • Suivi encadré pour un réglage sécurisé du volume sur les distributeurs analogiques
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gris
Densité Jusqu'à 3,8 g/ cm³
Description Avec vanne de recirculation
Canaux 1
Matériau Ressort de vanne : tantale
Volume (métrique) 1-10 ml
Affichage Analogique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution d’acides, de bases et de peroxyde d’hydrogène dans la plage de volumes comprise entre 1 et 10 ml
Comprend Distributeur Dispense S pour flacons (pour flacons à filetage GL 45), marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs pour flacons GL 28-S 28 (ETFE), GL 32 (ETF
Incréments 0.2 mL
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu'à 600 mbar
Indice de viscosité Jusqu'à 500 mm² /s
Garantie 2 an