Learn More
Interscience™ Ensemble de distribution pour dilueurs
Code produit 16322236
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16322236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16322236 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 513043
Expédition estimée: 09-02-2027
Le kit comprend les pièces nécessaires à la distribution avec des diluants.
Comprend :
  • Ensemble de tubes en silicone de diamètre intérieur de 6,4 mm
  • Bouchon à vis GL45
  • Poids de la tubulure
  • Buse
  • Filtre
Spécification
Type de produit Tube de distribution
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Ajout d'un ensemble de distribution au dilueur
À utiliser avec (équipement) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite