Learn More
asecos™ Bidon de distribution
Code produit 17856546 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17856546 10 l 1 pièce
17816496 2 l 1 pièce
17836446 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17856546 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 36489
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le distributeur permet une distribution sûre, propre et confortable des liquides sur le lieu de travail.
  • Contenants résistants, chimiquement stables et résistants aux UV
  • Incl. 2 prises à visser de tailles différentes
  • 18 étiquettes de 9 couleurs différentes et une étiquette de sécurité multilingue pour l'étiquetage du contenu conformément au SGH
  • Avec des poignées stables pour une prise en main ergonomique
Spécification
Type de produit Tube de remplissage
Capacité (impériale) 2,6 gal
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Distribution de liquides en toute sécurité, propre et confortable sur le lieu de travail
Matériau Polyéthylène
Largeur (impériale) 10,24 in
Largeur (métrique) 260.00 mm
Hauteur (impériale) 20,59 in
Hauteur (métrique) 523.00 mm
Poids (impériale) 6.39 lb.
Poids (métrique) 2.9 kg