Learn More
BRAND™ Vérin de distribution avec bloc de soupapes
Code produit 15693987 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette de 10 mL
Burette de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15693987 Burette de 10 mL 1 pièce
11663219 Burette de 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15693987 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 707533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    96.35€ / 1 pièces
    Économisez 13.65€
    12% de réduction
En stock
Pour une utilisation avec la burette à flacons Titrette™. Prend en charge toutes les plages de numéros de série.
  • À utiliser avec Titrette™ burette à bouchon de bouteille
  • Adapté à toutes les plages numéros de série
  • *Pour les instruments de 50 mL dont les numéros de série commencent par 01-12 ET les lettres AJ, il faut commander à la fois le cylindre distributeur et le tube de titrage par paire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Vérin de distribution
Comprend Tête de soupape pour Titrette
À utiliser avec (équipement) Burette de 10 mL