Learn More
Honeywell™ Système de distribution et tube plongeur
Code produit 16871210
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
18 L Drum without Dip Tube
Capacité (métrique):
18 l
Conditionnement:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité (métrique) Conditionnement
16871210 18 L Drum without Dip Tube 18 l 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16871210 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 89857H1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    294.69€ / Pack de 1
    Économisez 9.31€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Système de distribution et tube plongeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoire pour récipient pouvant être renvoyé
Capacité (métrique) 18 l
À utiliser avec (équipement) 18 L Drum without Dip Tube
Quantité 1
Poids (métrique) 0.675 Kg