Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Distributeur à bouchon de bouteille
Code produit 17780938 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17780938 50 ml 1 pièce
17740938 2,5 ml 1 pièce
17750938 5 ml 1 pièce
17760938 10 ml 1 pièce
17770938 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17780938 Fournisseur Gilson Code fournisseur F110105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00€
    584.85€ / 1 pièces
    Économisez 182.15€
    23% de réduction
En stock
Utilisez ce distributeur à bouchon pour une distribution pratique, sûre et précise des solutions et solvants de laboratoire courants.
  • Distribution précise et reproductible : Distribuez rapidement et facilement la quantité exacte de liquide nécessaire grâce à un réglage précis du volume. Le mécanisme de recalibrage intégré garantit la reproductibilité.
  • Sûr et facile à utiliser : Protégez votre établi et vos autres appareils grâce au système anti-goutte et au retour du liquide dans la bouteille après utilisation. Le réglage du volume par curseur permet une utilisation et un réglage du volume simples d'une seule main.
  • Flexible
  • Adaptable à tous types de liquides et facile à calibrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0,3, ≤0,050
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8655-5
Couleur Blanc, Bleu
Densité 2,2 g/cm³
Canaux 1
Matériau Polypropylène, ETFE, PTFE, FEP, Verre
Volume (métrique) 50 ml
Affichage Aucun
À utiliser avec (application) Distribution de liquides en bouteille
À utiliser avec (équipement) Liquides en bouteille
Comprend Distributeur
Incréments 1 mL
Pression max. 600 mbar
Modèle dispensateur
Type de col Droit
Quantité 1
Reproductibilité Oui
Forme Barre avec buse
Stérilité Non stérile
Température (impériale) <59 °F et >104 °F
Température (métrique) <15 °C et >40 °C
Indice de viscosité 500 mm² /s max
Volume (impériale) du réservoir 1,7 oz.
Garantie 1 an
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20 cm
Nb par paquet 1