Learn More
Bleu dispersé 359 (qualité technique), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Disperse Blue 359 |
| CAS | 62570-50-7 |
| Formule moléculaire | C17H13N3O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H13N3O2/c1-2-20-12-7-9(8-18)15(19)14-13(12)16(21)10-5-3-4-6-11(10)17(14)22/h3-7,20H,2,19H2,1H3 |
| SMILES | CCNC1=C2C(=C(C(=C1)C#N)N)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O |
| Nom IUPAC | 1-amino-4-(éthylamino)-9,10-dioxoanthragène-2-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.31 |
| Poids de la formule | 291.1008 |