Learn More
Disperse Polyester Dark Blue, 90%, TRC
Code produit 17952385
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952385 5 mg 5mg
17920365 10 mg 10mg
17902835 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17952385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4934655MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56524-76-6
Formule moléculaire C16 H14 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 298.29
Synonyme 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone, Disperse Polyester Dark Blue
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthracene-9,10-dione
SMILES CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(NC)c3C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dihydroxy-4,5-bis(methylamino)anthraquinone
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)15(21)12-8(18-2)4-6-10(20)14(12)16(13)22/h3-6,17-20H,1-2H3
Poids de la formule 298.0954