Learn More
Jaune dispersé 1 (qualité technique), TRC
Code produit 30378964
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378964 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD495323500MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disperse Yellow 1
CAS 119-15-3
Formule moléculaire C12 H9 N3 O5
Quantité 500 mg
Synonyme Phenol, p-(2,4-dinitroanilino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(2,4-Dinitrophenyl)amino]phenol, 2,4-Dinitro-4'-hydroxydiphenylamine, 4-(2,4-Dinitroanilino)phenol, 4-Hydroxy-2',4'-dinitrodiphenylamine, 4'-Hydroxy-2,4-dinitrodiphenylamine, Acetamine Yellow 2R, Acetoquinone Light Yellow 2RZ, Amacel Yellow RR, C.I. 10345, C.I. Disperse Yellow 1, C.I. Solvent Yellow 52, Celliton Fast Yellow RR, Celliton Fast Yellow RRA-CF, Cilla Fast Yellow RR, Disperse Fast Yellow 2K, Disperse Yellow 1, Disperse Yellow 2G, Disperse Yellow R, Disperse Yellow Stable 2K, Dispersol Fast Yellow A, Dispersol Printing Yellow A, Dispersol Yellow B-A, Fast Disperse Yellow 2K, Fenacet Fast Yellow 2R, Kayalon Fast Yellow RR, Microsetile Yellow 2R, N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-aminophenol, NSC 13965, NSC 408078, NSC 6335, Nyloquinone Yellow 2R, Perliton Yellow RR, Permanent Yellow 2K, Reliton Yellow R, SRA Golden Yellow VIII, Serisol Fast Yellow A, Setacyl Yellow P-BS, Supracet Fast Yellow 2R, Supracet Yellow RR, Synten Yellow P 2R, Tulasteron Fast Yellow R-B
Formule InChI InChI=1S/C12H9N3O5/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20/h1-7,13,16H
SMILES Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])cc1
Nom IUPAC 4-(2,4-dinitroanilino)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 275.22
Poids de la formule 275.0542