Learn More
Jaune dispersé 1 (qualité technique), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Disperse Yellow 1 |
| CAS | 119-15-3 |
| Formule moléculaire | C12 H9 N3 O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Phenol, p-(2,4-dinitroanilino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(2,4-Dinitrophenyl)amino]phenol, 2,4-Dinitro-4'-hydroxydiphenylamine, 4-(2,4-Dinitroanilino)phenol, 4-Hydroxy-2',4'-dinitrodiphenylamine, 4'-Hydroxy-2,4-dinitrodiphenylamine, Acetamine Yellow 2R, Acetoquinone Light Yellow 2RZ, Amacel Yellow RR, C.I. 10345, C.I. Disperse Yellow 1, C.I. Solvent Yellow 52, Celliton Fast Yellow RR, Celliton Fast Yellow RRA-CF, Cilla Fast Yellow RR, Disperse Fast Yellow 2K, Disperse Yellow 1, Disperse Yellow 2G, Disperse Yellow R, Disperse Yellow Stable 2K, Dispersol Fast Yellow A, Dispersol Printing Yellow A, Dispersol Yellow B-A, Fast Disperse Yellow 2K, Fenacet Fast Yellow 2R, Kayalon Fast Yellow RR, Microsetile Yellow 2R, N-(2,4-Dinitrophenyl)-4-aminophenol, NSC 13965, NSC 408078, NSC 6335, Nyloquinone Yellow 2R, Perliton Yellow RR, Permanent Yellow 2K, Reliton Yellow R, SRA Golden Yellow VIII, Serisol Fast Yellow A, Setacyl Yellow P-BS, Supracet Fast Yellow 2R, Supracet Yellow RR, Synten Yellow P 2R, Tulasteron Fast Yellow R-B |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9N3O5/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20/h1-7,13,16H |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(2,4-dinitroanilino)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.22 |
| Poids de la formule | 275.0542 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?